375071
Bisphenol A bis(chloroformate)
95%
Saggio
95%
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(c1ccc(OC(Cl)=O)cc1)c2ccc(OC(Cl)=O)cc2
InChI
1S/C17H14Cl2O4/c1-17(2,11-3-7-13(8-4-11)22-15(18)20)12-5-9-14(10-6-12)23-16(19)21/h3-10H,1-2H3
MMWCQWOKHLEYSP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of novel electro-optic (EO) polycarbonates containing two different kinds of nonlinear optical (NLO) chromophores with tricyanofurane (TCF) electron acceptor
- in the preparation of novel fluorine-containing poly(carbonate-block-siloxanes)
- as coupling reagent in the synthesis of block-copolymers containing poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) (PPO) and polycarbonate of bisphenol A (PC) segments
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?