374539
Dimethyl chloromalonate
94%
Sinonimo/i:
1,3-Dimethyl 2-chloropropanedioate, 2-Chloro-malonic acid dimethyl ester, Chloropropanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl α-chloromalonate, Dimethyl 2-chloromalonate, Dimethyl 2-chloropropanedioate
Saggio
94%
Stato
liquid
Impurezze
4-5% dimethyl dichloromalonate
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
105-106 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C(Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C5H7ClO4/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2/h3H,1-2H3
LNBQBURECUEBKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?