371440
(1-tert-Butylvinyloxy)trimethylsilane
98%
Sinonimo/i:
(2,2-Dimethyl-1-methylenepropoxy)trimethylsilane, 3,3-Dimethyl-2-trimethylsiloxy-1-butene, Pinacolone enol trimethylsilyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. ebollizione
140-142 °C (lit.)
Densità
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H20OSi/c1-8(9(2,3)4)10-11(5,6)7/h1H2,2-7H3
PEHJULPJEVIIFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
371440-5G | 4061837678721 |