Key Documents
366854
Sigma-Aldrich
1-(trans-4-Hexylcyclohexyl)-4-isothiocyanatobenzene
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5C6H10C6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
liquid crystal (nematic)
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
Densità
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C19H27NS/c1-2-3-4-5-6-16-7-9-17(10-8-16)18-11-13-19(14-12-18)20-15-21/h11-14,16-17H,2-10H2,1H3/t16-,17-
STLICVZWECVJDT-QAQDUYKDSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)