Key Documents
366072
Sigma-Aldrich
β-D-Glucose-1-C-d pentaacetate
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16DH21O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +4.4°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
131-134 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1/i16D
LPTITAGPBXDDGR-YVHAHNBJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)