Documenti fondamentali
365734
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(CF3)SH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
196-198 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Cl.Nc1cc(ccc1S)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NS.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4;/h1-3,12H,11H2;1H
FIAGYDIJZOWVAB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride may be used in the synthesis of 6-trifluoromethyl-4H-1,4-benzothiazines, via condensation and oxidative cyclization with β-di-carbonyl compounds.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Idrazina N2H4 64-65 %, reagent grade, ≥97%
Sigma-Aldrich
207942
Idrazina
Synthesis of 6-trifluoromethyl-4h-1, 4-benzothiazines as possible anticancer agents.
Gupta RR and Kumar R.
Journal of Fluorine Chemistry, 31(1), 19-24 (1986)