Documenti fondamentali
341630
Sigma-Aldrich
Chloro(pyridine)bis(dimethylglyoximato)cobalt(III)
Sinonimo/i:
Chloro(pyridine)cobaloxime(III), NSC 175756
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19ClCoN5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Punto di fusione
235 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
c1ccncc1.CC(=N\O)\C(C)=N/O[Co](Cl)O\N=C(C)/C(C)=N\O
InChI
1S/C5H5N.2C4H8N2O2.ClH.Co/c1-2-4-6-5-3-1;2*1-3(5-7)4(2)6-8;;/h1-5H;2*7-8H,1-2H3;1H;/q;;;;+3/p-3/b;2*5-3-,6-4-;;
CKWAWSVVCRVWHW-PCJYWUFNSA-K
Applicazioni
Catalyst for:
  • Photocatalytic H2 generation from water under visible light
  • Doetz benzannulation reaction
  • Proton electroreduction reactions
  • Radical heterocyclization reactions
  • Preparation of Mannich base analogues
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Agnès Barbance et al.
Frontiers in microbiology, 11, 590061-590061 (2020-11-27)
Chlordecone (Kepone®) and γ-hexachlorocyclohexane (γ-HCH or lindane) have been used for decades in the French West Indies (FWI) resulting in long-term soil and water pollution. In a previous work, we have identified a new Citrobacter species (sp.86) that is able