34075
Methyl 2,4-dibromobutyrate
≥97.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH2CHBrCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.92
Beilstein:
1757129
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solid
Densità
1.840 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(Br)CCBr
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-9-5(8)4(7)2-3-6/h4H,2-3H2,1H3
DQHIGEQXJBMKKY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Methyl 2,4-dibromobutyrate reacts with sodium azide in dimethylformamide to yield 2-azido-4-bromobutyrate.
Applicazioni
Methyl 2,4-dibromobutyrate was used in the preparation of stereoisomers of azetidine-2-carboxylic amide derivative.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Observations on the chemistry of. alpha.-azido ester. Efficient synthesis of a potently sweet homoserine-dihydrochalcone conjugate.
DuBois GE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(7), 1319-1323 (1982)
Synthesis and X-ray analysis of 1-((1S)-phenylethyl)-azetidine-(2R)-piperidinamide.
De Gelder R, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 26(9), 639-642 (1996)
Chuncheng Liu et al.
PloS one, 13(7), e0201551-e0201551 (2018-08-01)
MiRNAs play an important role in cell proliferation, apoptosis, and differentiation. MiR-18a is increasingly being recognized as a regulator of cancer pathogenesis. Here, we discovered that miR-18a participates in myoblasts proliferation. Expression of miR-18a was downregulated with the differentiation of