Documenti fondamentali
340448
Sigma-Aldrich
Dipotassium deuterium phosphate
98 atom % D
Sinonimo/i:
Phosphoric acid-d dipotassium salt
About This Item
Formula condensata:
K2DPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
powder
tecniche
NMR: suitable
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[K+].[K+].[2H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i/hD
ZPWVASYFFYYZEW-DYCDLGHISA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)