Documenti fondamentali
339288
Sigma-Aldrich
Manganese(II) fluoride
98%
Sinonimo/i:
Manganese bifluoride, Manganese difluoride, Manganous fluoride
About This Item
Formula condensata:
MnF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
856 °C (lit.)
Densità
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3