331562
Cyclohexanepentanoic acid
98%
Sinonimo/i:
5-Cyclohexylvaleric acid
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4656 (lit.)
P. eboll.
126-127 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
16-17 °C (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C11H20O2/c12-11(13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h10H,1-9H2,(H,12,13)
YMUHUYBRWUUAJF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?