Documenti fondamentali
325988
Sigma-Aldrich
Thulium(III) carbonate hydrate
99.99%
Sinonimo/i:
Carbonic acid thulium(III) salt hydrate
About This Item
Formula condensata:
Tm2(CO3)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.90 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99.99%
Impiego in reazioni chimiche
core: thulium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.H2O.2Tm/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
DMOSHJIOLRHSGW-UHFFFAOYSA-H
Applicazioni
Reagent for thermal decomposition
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)