Documenti fondamentali
304255
Sigma-Aldrich
3-Chloro-3-methylpentane
97%
Sinonimo/i:
1-Ethyl-1-methylpropyl chloride, 3-Chloro-3-methylpentane, 3-Methyl-3-chloropentane, Diethylmethylcarbinyl chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3C(C2H5)2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
115-116 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Stringa SMILE
CCC(C)(Cl)CC
InChI
1S/C6H13Cl/c1-4-6(3,7)5-2/h4-5H2,1-3H3
SGWJUIFOPCZXMR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Chloro-3-methylpentane(3C3MP) has structure similar to tertiary chloride groups which are formed as structural defects during the radical polymerization of vinyl chloride (VC). Therefore, 3C3MP is an ideal model compound to study if tertiary chloride defect present in commercial PVC can be active initiating species for metal-catalyzed living radical graft copolymerization.
3C3MP can also be used as a reactant to prepare chloro(1-ethyl-1-methylpropyl)magnesium (Grignard reagent), which is used in the Kumada–Tamao–Corriu coupling reaction.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The enthalpies of solution of 2-chloro-2-methylpropane, 2-chloro-2-methylbutane and 3-chloro-3-methylpentane in mono-and dialcohols at 298.15 K.
Albuquerque LMPC, et al.
Thermochimica Acta, 275(1), 67-73 (1996)
Kinetic and thermodynamic study of 2-bromo-2-methylbutane, 2-chloro-2-methylbutane and 3-chloro-3-methylpentane in diols.
Albuquerque LC, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 11(1), 36-40 (1998)