301264
Ethylamine
97%
Sinonimo/i:
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.56 (15 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
874 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
721 °F
Limite di esplosione
14 %
3.5-14 %
P. eboll.
16.6 °C (lit.)
Punto di fusione
-81 °C (lit.)
Densità
0.680 g/mL at 20 °C (lit.)
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In the hydroamination reaction to prepare ethylamine derivatives by addition reaction with alkynes using the Ind2TiMe2 catalyst.
- To prepare Schiff base ligands, which are reacted with various metal cations to obtain mono- or binuclear ethylamine metal complexes.
- To synthesize ethylamine-modified montmorillonite, which is used as a novel material for the removal of radiocesium from radioactive wastewater.
Confezionamento
Compatible with the following:
Note legali
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?