295663
Propylene
≥99%
Sinonimo/i:
Propene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.48 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
15.4 atm ( 37.7 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
860 °F
Limite di esplosione
11.1 %
P. eboll.
−47.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−185 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Compatible with the following:
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-162.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Separation of Acetylene; Propyne; Propylene; Propane
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne