294993
Ammonia
anhydrous, ≥99.98%
Sinonimo/i:
Ammonia gas
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
0.6 (vs air)
Tensione di vapore
8.75 atm ( 21 °C)
Saggio
≥99.98%
Forma fisica
liquefied gas
Temp. autoaccensione
1203 °F
Limite di esplosione
25 %
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
~10-12 (20 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
9.25
P. eboll.
−33 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Solubilità
water: 531 g/L at 20 °C
Densità
0.7 g/cm3 at -33 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
N
InChI
1S/H3N/h1H3
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Molecular Layer Deposition of Organic and Hybrid Organic-Inorganic Polymers