Documenti fondamentali
292494
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
99%
Sinonimo/i:
5-Chloro-o-anisic acid
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(OCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
COc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
HULDRQRKKXRXBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Complexes of 4-chloro-2-methoxybenzoic acid anion with Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+ have been investigated.
Applicazioni
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid has been used in the synthesis of 5-chloro-2-methoxybenzoates of La(III), Ga(III) and Lu(III).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Investigation of 5-chloro-2-methoxybenzoates of La (III), Gd (III) and Lu (III) Complexes.
Czajka B, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 67(3), 631-642 (2002)
Complexes of Mn (II), Co (II), Ni (II), Cu (II) and Zn (II) with 4-chloro-2-methoxybenzoic acid anion.
Ferenc, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 86(3), 783-789 (2006)