289868
Methylphosphonic acid
98%
Sinonimo/i:
MPA
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
105-107 °C (lit.)
Stringa SMILE
CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)
YACKEPLHDIMKIO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALPP(250)
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 200 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)