Documenti fondamentali
287768
Sigma-Aldrich
Silicon phthalocyanine dichloride
Dye content ~85 %
Sinonimo/i:
Dichloro(29H,31H-phthalocyaninato)silicon, Phthalocyaninato-dichlorosilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H16Cl2N8Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
611.51
Beilstein:
600612
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Composizione
Dye content, ~85%
λmax
702 nm
Stringa SMILE
Cl[Si]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16Cl2N8Si/c33-43(34)41-29-21-13-5-6-14-22(21)31(41)39-27-19-11-3-4-12-20(19)28(36-27)40-32-24-16-8-7-15-23(24)30(42(32)43)38-26-18-10-2-1-9-17(18)25(35-26)37-29/h1-16H/b37-25-,37-29-,38-26-,38-30-,39-27-,39-31-,40-28-,40-32-
NURIJECXIAPSAM-MLODSWNHSA-N
Applicazioni
Precursor to stacked-ring silicon phthalocyanines.
Altre note
remainder SiO2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Journal of the American Chemical Society, 107, 192-192 (1985)