284416
Ethyl hydrocinnamate
99%
Sinonimo/i:
Ethyl 3-phenylpropionate
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. eboll.
247-248 °C (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
JAGZUIGGHGTFHO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?