270717
Acetonitrile
≥99.93%, HPLC grade, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acetonitrile, HPLC grade, ≥99.93%
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
gradient analysis <= 0.005 254nm
Saggio
≥99.93%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Purificato mediante
sub-micron filtration
Limite di esplosione
16 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0002%
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
−48 °C
Solubilità
water: soluble (completely)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbimento
<0.005 mAU at 254 nm
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 190 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.05
λ: 210 nm Amax: 0.03
λ: 220 nm Amax: 0.01
λ: 235-400 nm Amax: 0.005
Formato
neat
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?