Documenti fondamentali
265306
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoroaniline
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
Densità
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
YCCQGFYAVUTQFK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,3-Difluoroaniline was used in the synthesis of ethyl 2-arylamino-4-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Solution-phase parallel synthesis using ion-exchange resins.
Tetrahedron, 54(16), 4141-4150 (1998)