263494
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
98%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
Densità
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
NCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4H,5,12H2
YKNZTUQUXUXTLE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-(Trifluoromethyl)benzylamine has been used in the preparation of 6-substituted purines.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Synthesis of a new series of purine derivatives and their anti-cyclin-dependent kinase activities.
Legraverend M, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1), 299-303 (2001)