259233
2,4-Dichlorophenylacetic acid
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
129-131 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- determination of phenoxyalkanoic acid herbicides in blood by GC with electron-capture detection
- determination of 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid (herbicide) in soils by GC technique
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3