258962
Tetrapentylammonium chloride
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
11.5 (vs air)
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.ClH/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SXAWRMKQZKPHNJ-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?