Documenti fondamentali
258563
Sigma-Aldrich
2-Methylpentanal
98%
Sinonimo/i:
2-Methylvaleraldehyde
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(CH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Beilstein:
1739423
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
3.45 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
390 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
119-120 °C (lit.)
Densità
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
CCCC(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Cross-aldol condensation reaction of 2-methylpentanal with propanal to form 2,4-dimethylhept-2-enal has been investigated. Oxidation of 2-methylpentanal with azidotrimetlzylsilane and chromic anhydride in CH2Cl2 has been investigated.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)