254843
2-(4-Nitrophenyl)propionic acid
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(C6H4NO2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
88-89 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)
RBSRRICSXWXMRC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-(4-Nitrophenyl)propionic acid may be used in chemical synthesis.
Altre note
Remainder isomers of 2-(nitrophenyl)propionic acid
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?