253626
16-Doxyl-stearic acid methyl ester
Sinonimo/i:
2-Ethyl-2-(15-methoxy-15-oxopentadecyl)-4,4-dimethyl-3-oxazolidinyloxy, free radical
About This Item
Prodotti consigliati
Solubilità
methanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, yellow
Gruppo funzionale
ester
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC1(CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C23H44NO4/c1-5-23(24(26)22(2,3)20-28-23)19-17-15-13-11-9-7-6-8-10-12-14-16-18-21(25)27-4/h5-20H2,1-4H3
XVQIOHOXFFTSLD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- to investigate the changes within the lipid double layer of liposomal membranes
- to measure the bacterial membrane fluidity by electron spin resonance
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?