Documenti fondamentali
247677
Sigma-Aldrich
Boroidruro di sodio
90% NaBH4 basis, pellets, diam. 8 mm, Cobalt (Doped)
Sinonimo/i:
Sodio tetraidridoborato
About This Item
Formula condensata:
NaBH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
37.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
90% NaBH4 basis
Stato
pellets
Composizione
Cobalt (Doped)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Diametro
8 mm
Impurezze
7.5% CoCl2
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sodium borohydride has been used as a reductant in the synthesis of branched gold nanoparticles from gold(III) chloride trihydrate. It has also been used for the production of hydrogen gas by reacting with sea water in the presence of boron oxide.
Caratteristiche e vantaggi
A convenient solid source of hydrogen gas. Each pellet readily liberates ~500mL of hydrogen gas upon contact with water. Useful for producing an anaerobic reducing atmosphere in biological experiments. Cobalt-doped
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acid acceleration of hydrogen generation using seawater as a reactant
Becker-Glad CA & Glad W. E
International Journal of Hydrogen Energy, 41(40), 17761-17770 (2016)
Fatemeh Haji Ghahremani et al.
International journal of hyperthermia : the official journal of European Society for Hyperthermic Oncology, North American Hyperthermia Group, 27(6), 625-636 (2011-08-19)
Hyperthermia, generated using microwave (MW), infrared, ultrasound and other methods, is often utilised as an adjuvant technique to sensitise cancer lesions to radiation therapy and chemotherapy. In the current research, MW hyperthermia efficacy in synergism with chemotherapy was investigated in
Comparative study of X-ray treatment and photodynamic therapy by using 5-aminolevulinic acid conjugated gold nanoparticles in a melanoma cell line
Mohammadi Z, et al
Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology (Print), 45(3), 467-473 (2017)
Dimethylsulphoxide (DMSO) in biological samples: A comparison of the TiCl3 and NaBH4 reduction methods using headspace analysis.
Deschaseaux ESM, et al.
Marine Chemistry, 164, 9-15 (2014)
Enhancement of Cisplatin Efficacy by Gold Nanoparticles or Microwave Hyperthermia? An In Vitro Study on a Melanoma Cell Line
Moradpoor R, et al
Iranian journal of cancer prevention, 10(1) (2017)