Documenti fondamentali
243167
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.13
Beilstein:
6367546
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +19.8°, neat
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
63 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
COC(=O)C[C@H](C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
LDLDJEAVRNAEBW-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate may be used as an intermediate in the synthesis of (-)-methyl elenolate.
Optically active starting material
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A new route to substituted 3-methoxycarbonyldihydropyrans; enantioselective synthesis of (-)-methyl elenolate.
Hatakeyama S, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 17, 1202-1204 (1988)
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric