226521
2-(Hydroxymethyl)anthraquinone
97%
Sinonimo/i:
2-Hydroxymethyl-9,10-anthracenedione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
192-197 °C (lit.)
Solubilità
chloroform/methanol: 2%, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Gruppo funzionale
hydroxyl
ketone
Stringa SMILE
OCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O3/c16-8-9-5-6-12-13(7-9)15(18)11-4-2-1-3-10(11)14(12)17/h1-7,16H,8H2
JYKHAJGLEVKEAA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?