Documenti fondamentali
222739
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyronitrile
95%
Sinonimo/i:
α-Ethylphenylacetonitrile
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH2CH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5086 (lit.)
P. ebollizione
114-115 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
phenyl
Stringa SMILE
CCC(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11N/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,2H2,1H3
IZPUPXNVRNBDSW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Phenylbutyronitrile was used in the preparation of Michael-adducts. It was also used in the preparation of S-amides by nitrile hydratase.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enantioselective nitrile hydratases and amidases from different bacterial isolates.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 5(1), 137-141 (1998)
t-BuOK-Catalyzed addition of ketones and nitriles to vinylic silanes, phosphines and thio derivatives.
Bunlaksananusorn T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 8, 745-746 (2001)