220574
(R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
99%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +10°, neat
Purezza ottica
ee: 96% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. ebollizione
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Paper Title: Stereoselective metabolism of nicotine and tobacco-specific N-nitrosamines to 4-hydroxy-4-(3-pyridyl)butanoic acid in rats. (Trushin N, Hecht SS, 1999).
- Paper Title: Absolute configuration of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol formed metabolically from 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone. (Hecht SS, Spratt TE, Trushin N, 1997).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?