218758
1-Chloro-3-nitrobenzene
98%
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
500 °F
P. eboll.
236 °C (lit.)
Punto di fusione
43-47 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble (hot)(lit.)
alcohol: very slightly soluble(lit.)
carbon disulfide: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
glacial acetic acid: freely soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
1.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
KMAQZIILEGKYQZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?