Documenti fondamentali
215600
Sigma-Aldrich
Pararosaniline Base
Dye content 95 %
Sinonimo/i:
Parafuchsin, Paramagenta
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H19N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.37
Colour Index:
42500
Beilstein:
2148632
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 95%
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
95% ethanol: 1 mg/mL
λmax
544 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥13000 at 544-550 nm in ethanol at 0.002 g/L
≥18000 at 239-245 nm in ethanol at 0.002 g/L
≥7000 at 287-293 nm in ethanol at 0.002 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C19H19N3O/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(23,14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,23H,20-22H2
KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Davide Tamburro et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19178-19188 (2011-10-18)
Many low-abundance biomarkers for early detection of cancer and other diseases are invisible to mass spectrometry because they exist in body fluids in very low concentrations, are masked by high-abundance proteins such as albumin and immunoglobulins, and are very labile.