214337
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
99%
Sinonimo/i:
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 4,α,α,α-Tetrafluoro-3-nitrotoluene, FNBT
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. eboll.
92 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
HLDFCCHSOZWKAA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
It was also used in the synthesis of:
- 2-nitro-4-trifluoromethylphenylhydrazine, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids
- [3-(2-nitro-4-trifluoromethylphenyl)aminophenyl]dihydroxyborane, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids
- 1-(3-chlorophenyl)-5-trifluoromethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?