Documenti fondamentali
20425
Sigma-Aldrich
tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
technical
Sinonimo/i:
Bredereck’s reagent
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCH[N(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.28
Beilstein:
1901973
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
P. ebollizione
50-55 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
Stringa SMILE
CN(C)C(OC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H22N2O/c1-9(2,3)12-8(10(4)5)11(6)7/h8H,1-7H3
HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of pyrroloquinazolines as photochemotherapeutic agents
  • Enanatioslective formal synthesis of the Cinchona alkaloid quinine via stereoselective intermolecular radical addition
  • Synthesis of camptothecin via intramolecular isomuenchnone cycloaddition reaction
  • Aminomethylenation reactions
Risultati analitici
mixture of tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane, tris(dimethylamino)methane and N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
Altre note
Review; Mild condensation reactions
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
W. Haefliger et al.
Tetrahedron Letters, 25, 285-285 (1984)
R.F. Abdulla et al.
Tetrahedron, 35, 1675-1675 (1979)