Documenti fondamentali
202894
Sigma-Aldrich
Cadmium oxide
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cadmia
About This Item
Formula condensata:
CdO
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38150602
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cadmium
Densità
8.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Cd]
InChI
1S/Cd.O
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Cadmium oxide (CdO) is a semiconducting material with high conductivity which isoptically transparent in the electromagnetic spectra. It has a direct bandgap of 2.28 eV and can form a single crystal material by metal organic vapor phase epitaxy (MOVPE) growth.
Applicazioni
CdO can be used in the synthesis of cadmium selenide quantum dots for potential applications in photocatalysis. It is used as a transparent conducting oxide (TCO) which can further be used in a variety of opto-electronic devices.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Electrical and optical properties of Al doped cadmium oxide thin films deposited by radio frequency magnetron sputtering
Saha B, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 91(18), 1692-1697 (2007)
Yi-An Chen et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-08-03)
To the best of our knowledge, this report presents, for the first time, the schematic of the possible chemical reaction for a one-pot synthesis of Zn0.5Cd0.5Se alloy quantum dots (QDs) in the presence of low/high oleylamine (OLA) contents. For high
Bandgap and effective mass of epitaxial cadmium oxide
Jefferson PH, et al.
Applied Physics Letters, 92(2), 022101-022101 (2008)
Sachidananda Krishnamurthy et al.
ACS nano, 15(1), 575-587 (2021-01-01)
We synthesized PbS/CdS core/shell quantum dots (QDs) to have functional single-emitter properties for room-temperature, solid-state operation in the telecom O and S bands. Two shell-growth methods-cation exchange and successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR)-were employed to prepare QD heterostructures
Shahab Akhavan et al.
ACS nano, 11(6), 5430-5439 (2017-05-23)
Förster resonance energy transfer (FRET) interacted with localized surface plasmon (LSP) gives us the ability to overcome inadequate transfer of energy between donor and acceptor nanocrystals (NCs). In this paper, we show LSP-enhanced FRET in colloidal photosensors of NCs in
Articoli
Solvothermal synthesis is a method for preparing a variety of materials such as metals, semiconductors, ceramics, and polymers.
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis