199958
Molybdenumhexacarbonyl
98%
Sinonimo/i:
Hexacarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
9.1 (vs air)
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: molybdenum
reagent type: catalyst
P. ebollizione
156 °C (lit.)
Punto di fusione
150 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.