197688
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. ebollizione
142-144 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
COc1ccc(CCCO)cc1OC
InChI
1S/C11H16O3/c1-13-10-6-5-9(4-3-7-12)8-11(10)14-2/h5-6,8,12H,3-4,7H2,1-2H3
ZISWRXJZUKDIOO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propanol was used in the synthesis of fluorinated benzamide neuroleptic, (S)-N-[(1-ethyl-2- pyrrolidinyl)methyl]-5-(3-fluoropropyl)-2,3-dimethoxybenzamide.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
J Mukherjee
International journal of radiation applications and instrumentation. Part A, Applied radiation and isotopes, 42(8), 713-721 (1991-01-01)
Synthesis of a fluorinated benzamide neuroleptic, (S)-N-[(1-ethyl-2- pyrrolidinyl)methyl]-5-(3-fluoropropyl)-2,3- dimethoxybenzamide starting from 3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-propanol in 20-25% overall yield is reported. Radiosynthesis of (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]- 5-(3[18F]fluoropropyl)-2-methoxybenzamide([18F]FPHB) and (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(3[18F]fluoropropyl)-2,3- dimethoxybenzamide([18F]FPHB) was carried out by nucleophilic substitution reaction of (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl-5-(3-tosyloxypropyl)-2-me tho xybenzamide and (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(3-tosyloxypropyl)-2,3- dimethoxybenzamide respectively