Key Documents
194212
Sigma-Aldrich
2-Isopropenylaniline
≥98%
Sinonimo/i:
2-(1-Methylethenyl)aniline, 2-(1-Methylethenyl)benzenamine, 2-(Prop-1-en-2-yl)aniline, o -Isopropenylaniline
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.19
Beilstein:
3081217
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.57 (lit.)
P. eboll.
95 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-6H,1,10H2,2H3
HEDYZFYQYPWWCC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)