Documenti
189553
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl chloride) carboxylated
average Mw ~220,000 by GPC, powder
Sinonimo/i:
Poly(vinyl chloride-co-acrylic acid)
About This Item
Formula condensata:
(C3H4O2 · C2H3Cl)x
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Descrizione
carboxylated
Forma fisica
powder
PM
average Mw ~220,000 by GPC
Grado di funzionalizzazione
1.8% carboxyl
Viscosità intrinseca
1.4 dL/g(lit.)
Temp. transizione
Tg 84 °C
Solubilità
acetone/carbon disulfide, MEK, THF: soluble
Stringa SMILE
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Attenzione
May contain vinyl chloride, an OSHA carcinogen. See 29 CFR part 1910
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
IIIrd International Symposium on Neural Transplantation. Cambridge, 6-11 August, 1989. Proceedings.
Progress in brain research, 82, 1-734 (1990-01-01)