Key Documents
188476
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.16
Beilstein:
1929783
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.75 mmHg ( 86 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5408 (lit.)
P. eboll.
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
33-36 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Cc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
XPNGNIFUDRPBFJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Methylbenzyl alcohol is widely used strong mobile phase additive in HPLC.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)