Documenti fondamentali
188263
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
nitro
Stringa SMILE
Cc1cccc(CO)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
NELPTBUSFQMYOB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol undergoes condensation with N,N-dimethylformamide dimethyl acetal followed by catalytic hydrogenation to yield 7-hydroxymethyl-indole.
Applicazioni
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol was used as starting reagent in the synthesis of 7-formyl-indole.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simple Synthesis of 7-Formyl-indole.
Uchil VR, et al.
Synthetic Communications, 36(8), 1051-1056 (2006)