186783
2,6-Difluorobenzonitrile
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4875 (lit.)
P. ebollizione
197-198 °C
Punto di fusione
25-28 °C (lit.)
Densità
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Fc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
BNBRIFIJRKJGEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- poly(cyanoaryl ethers) via silyl-method
- 2-dimethylamino-6-fluorobenzamide
- phenolphthalein-modified polyarylene ether nitrile copolymers
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?