Key Documents
182389
Sigma-Aldrich
Polypropylene, isotactic
average Mw ~250,000 by GPC
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(CH3)]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>674 °F
PM
average Mw ~250,000 by GPC
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
Punto di fusione
189 °C (lit.)
Temp. transizione
Tg −26 °C
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Polyethylene Medium density
Sigma-Aldrich
332119
Polyethylene
Polyethylene low density, melt index 25 g/10 min (190°C/2.16kg)
Sigma-Aldrich
428043
Polyethylene
Eric S Kim et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
Strain hardening has important roles in understanding material structures and polymer processing methods, such as foaming, film forming, and fiber extruding. A common method to improve strain hardening behavior is to chemically branch polymer structures, which is costly, thus preventing