175978
Benzene-D6
99 atom % D
Sinonimo/i:
Hexadeuterobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99.00%
Stato
liquid
Limite di esplosione
0.34-6.3 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0100% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
6.8 °C (lit.)
Densità
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 2H NMR study of dynamics of benzene-d6 interacting with humic and fulvic acids.: This study examines the interactions of benzene-d6 with humic and fulvic acids using deuterium NMR, highlighting the compound′s utility in probing the structure and dynamics of natural organic matter in environmental contexts (Nanny et al., 2011).
- Separation of benzene and deuterated benzenes by reversed-phase and recycle liquid chromatography using monolithic capillary columns.: This research demonstrates the effective separation of benzene-d6 from its isotopologues using advanced chromatographic techniques, contributing to methodologies in analytical chemistry for precise isotopic analysis (Lim et al., 2004).
- Structure-function relationships in high-density docosylsilane bonded stationary phases by Raman spectroscopy and comparison to octadecylsilane bonded stationary phases: effects of aromatic compounds.: The interaction of benzene-d6 with various stationary phases is analyzed, providing insights into the molecular interactions that influence chromatographic separations (Liao & Pemberton, 2008).
- Reaction of molecular oxygen with a Pd(II)-hydride to produce a Pd(II)-hydroperoxide: experimental evidence for an HX-reductive-elimination pathway.: This study uses benzene-d6 in experimental setups to elucidate mechanisms of oxygen interaction with Pd(II)-hydride complexes, significant in catalytic oxidation processes (Konnick & Stahl, 2008).
- Quantitative analysis of benzene by selected ion monitoring/gas chromatography/mass spectrometry.: Benzene-d6 is used as an internal standard to develop a highly precise method for quantifying benzene, crucial for environmental monitoring and industrial hygiene (Gruenke et al., 1986).
Prodotti consigliati
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?