Key Documents
174084
Sigma-Aldrich
2-Pentyl butyrate
About This Item
Formula condensata:
C3H7CO2CH(CH3)C3H7
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Forma fisica
liquid
Stringa SMILE
CCCC(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-8(3)11-9(10)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
DJOCFLQKCMWABC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)