17343
Bromhexine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
2-Amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine hydrochloride, N-(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methylcyclohexylamine hydrochloride, Bromohexine hydrochloride
Saggio
≥98.0% (AT)
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
amine
bromo
Stringa SMILE
Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H
UCDKONUHZNTQPY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?