170860
Nicotinic acid sodium salt
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2.Na/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h1-4H,(H,8,9);/q;+1/p-1
KFLRWGSAMLBHBV-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3